Fortfahren mit
71097
Monoklonaler GST•Tag-Antikörper
Novagen®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
4
€ 347,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der monoklonale Antikörper GST•Tag ist ein monoklonaler Maus-Antikörper (IgG1) mit hoher Affinität für die 26-kDa-Glutathion-S-Transferase(GST)-Domäne aus Schistosoma japonicum. Dieser hochgradig aufgereinigte Antikörper wird für den Nachweis von Fusionsproteinen verwendet, die den GST•Tag enthalten, der mit der pET-41- oder pET-42-Vektorserie oder anderen GST-kodierenden Vektoren exprimiert wird. Die 50-µg-Packungsgröße enthält genügend aufgereinigte Antikörper für 50 Western-Blot-Analysen (10 cm × 10 cm). Glutathion-S-Transferase(GST)-Domäne aus Schistosoma japonicum. Dieser hochgradig aufgereinigte Antikörper wird für den Nachweis von Fusionsproteinen verwendet, die den GST•Tag enthalten, der mit der pET-41- oder pET-42-Vektorserie oder anderen GST-kodierenden Vektoren exprimiert wird.
Die 50-µg-Packungsgröße enthält genügend aufgereinigte Antikörper für 50 Western-Blot-Analysen (10 cm × 10 cm).
Empfindlicher, spezifischer Nachweis von GST•Tag-Fusionsproteinen
Other Notes
Fikrig, E. et al. 1990. Science250, 553.
Beekman, J.M., et al. 1994. Gene146, 285.
Poon, R.Y. and Hunt, T. 1994. Anal. Biochem.218, 26.
Toye, B., et al. 1990. Infect. Immunol.58, 3909.
Smith, D.B. and Johnson, K.S. 1988. Gene67, 31.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6902670541MAC112
description
Novagen®
description
-
description
-
description
clone 26A4.1.2, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
-
target post-translational modification
unmodified
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)