Fortfahren mit
71412
Lysozymlösung aus Hühnereiweiß, 10 mg/ml
A ready-to-use, stabilized lysozyme solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
chicken egg white
Concentration:
10 mg/mL
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
10 mg/mL
technique(s)
DNA purification: suitable, protein purification: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for nucleic acid purification
application(s)
life science and biopharma
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Lysozymlösung aus Hühnereiweiß ist eine gebrauchsfertige, stabilisierte Lysozomlösung. Das Enzym katalysiert die Hydrolyse von N-Acetylmuramid-Bindungen in den Zellwänden von Bakterien. Die Lösung kann zum Aufreinigen von DNA und Protein verwendet werden. Wir empfehlen die Lysozymlösung aus Hühnereiweiß für die Lyse von grampositiven Bakterien. Die Lösung wird geliefert als 10 mg/ml Lysozym in 25 mM Natriumacetat mit 50 % Glycerol, pH 4,5 (≥250 KE/ml). Das Produkt ist bei -20 °C stabil.
Physical form
10 mg/ml Lysozym in 25 mM Natriumacetat pH 4,5 mit 50 % Glycerin.
Other Notes
Eine Einheit Lysozym aus Hühnereiweiß ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °C und pH 6,2 eine Reduzierung von 0,001 A₄₅₀ Einheiten pro Minute verursacht, wenn eine Suspension von Micrococcus lysodeikticus als Substrat verwendet wird.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4403ML3790L4919
description
A ready-to-use, stabilized lysozyme solution
description
Native, chicken egg white lysozyme. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
description
10 mg/mL
description
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
concentration
10 mg/mL
concentration
-
concentration
10 mg/mL, ≥400000 units/mL
concentration
-
suitability
suitable for nucleic acid purification
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
life science and biopharma
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
form
solution
form
lyophilized solid
form
liquid
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)