Fortfahren mit
71898
IHC Select DAB Chromogen B, prediluted
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
42029053
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Prediluted for use in Immunohistochemical staining procedures. For example:
Blocking Reagent
Primary Antibody or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Physical form
Hydrogen Peroxide in TBS. Use with DAB Chromogen A (#71897).
Preparation Note
When stored at 2-8°C, this reagent is stable up to the expiration date printed on the label. Do not freeze or expose to elevated temperatures.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
718972077421537
description
-
description
-
description
50 mL IHC Select Streptavidin-HRP, prediluted for IHC(P).
description
from goat, biotin conjugate
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
IHC Select, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
IHC Select, Chemicon®
packaging
pkg of 50 mL
packaging
pkg of 4 mL
packaging
pkg of 50 mL
packaging
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)