Fortfahren mit
73087BC
Assurance® GDS PickPen®-Spitzen
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Racked
Synonym(e):
PickPen®-Pipettenspitzen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 tips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
€ 90,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
rack of 96 tips
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73087
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with PICKPEN®
storage temp.
room temp
General description
GDS PickPen®-Pipettenspitzen sind das Verbrauchsmaterialzubehör der GDS PickPen®-Vorrichtung. Assurance® GDS ist ein automatisiertes Nukleinsäurenamplifikationssystem für den Nachweis von pathogenen Organismen in Lebensmittel-, Inhaltsstoff- und Umgebungsproben. Als Teil der Probenvorbereitung ist der proprietäre GDS PickPen® dazu konzipiert, magnetische Teilchen während der Arbeit mit Assurance® GDS Pathogen-Nachweis-Kits zu übertragen Die Einbindung von GDS PickPen® in das Verfahren der immunomagnetischen Trennung (IMS) verbessert das Verfahren, indem das Zielpathogen konzentriert wird, während die Verschleppung der Hintergrundmikroflora aus einem breiten Spektrum von Lebensmittelmatrizen verringert wird, ohne dabei die Sensitivität zu beeinträchtigen.
Application
Die Assurance® GDS PickPen®-Spitzen werden mit der PickPen®-Vorrichtung verwendet, um magnetische Teilchen während der Probenvorbereitung für den Nachweis von Lebensmittelpathogenen durch Assurance® GDS zu sammeln und übertragen.
Immunomagnetische Separation (IMS)
Other Notes
Ein Gestell mit 96 PickPen-Spitzen
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73085BC73184BC79100BC
description
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Racked
description
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Bulk
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen®
description
Automated reagent and sample preparation system for use with Assurance® GDS PCR system
compatibility
for use with PICKPEN®
compatibility
for use with PICKPEN®
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
BioControl GDS
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
packaging
rack of 96 tips
packaging
bag of 500 tips
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73087
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73085
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Assurance® GDS PickPen®-Spitzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)