Fortfahren mit
73103BC
GDS RGQ Laptop US Power Cord & Charger - USB Type C flat
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
Synonym(e):
Laptop Charger Cord
GDS Laptop Power Cable US and Charger
GDS Laptop AC Adapter and Charger
GDS Laptop Power Supply US and Charger
GDS Laptop Charging Cable US and Charger
GDS Laptop Power Cord for US Outlet and Charger
GDS Laptop
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NE.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
General description
The GDS Laptop is an essential part of theAssurance® GDS Rotor-Gene Q thermocycler. The GDS Laptop Power Cordis suitable for use with Latitude 5430 Rugged, 90W charger laptop models in theNA region.Assurance®GDS is an automated nucleic acid amplification system for the detection ofpathogens in food, ingredients, and environmental samples.
Application
GDS Laptop Power Cord US and Charger areessential accessories to be used with the GDS Rotor-Gene Q laptop provided withthe Assurance® GDS system.
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73104BC73105UKBC73068BC
description
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
description
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
description
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
description
BioControl Systems, for use with GDS laptop
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)