Fortfahren mit
79199BC
PPMX Surface Pro Power Cord UK
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41121521
€ 7,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
BioControl GDS
Application
PCR
Other Notes
One UK Power Cord
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79198BC79114BC79112BC
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, UK adaptor, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)