Fortfahren mit
8.00302
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Aminobutyric acid, GABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.760,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-258-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 51,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
mp
200-202 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)