Fortfahren mit
8.04310
2′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(OH)C6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-288-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 96,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
2127 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.98-11.8 % (v/v)
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
4-6 °C
transition temp
flash point 106 °C
solubility
0.2 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Hydroxyacetophenone for synthesis. CAS 118-93-4, chemical formula 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Hydroxyacetophenone
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)