Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,50 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.49
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-017-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
330-360 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<1 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (GC)
form
scales
autoignition temp.
230 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
55-60 °C
transition temp
flash point 195 °C
density
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearyl alcohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?