Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,90 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.060,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2 · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-795-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)/p+1
InChI key
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-O
Application
- Intriguing role of water in protein-ligand binding studied by neutron crystallography on trypsin complexes.: This study investigates the interaction of benzamidine hydrochloride hydrate as a serine protease inhibitor, focusing on its binding mechanism in the presence of water molecules. Utilizing neutron crystallography, the research provides insights into the dynamic role of water in enhancing the binding affinity and stability of the inhibitor to trypsin. This understanding is crucial for the design of more effective protease inhibitors in pharmaceutical applications (Schiebel et al., 2018).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?