Fortfahren mit
8.20524
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CON(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
208-277-1
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
€ 66,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
100-103 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI key
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)