Fortfahren mit
8.20708
2-Hydroxyethansulfonsäure Natriumsalz
for synthesis
Synonym(e):
2-Hydroxyethansulfonsäure Natriumsalz, Isethionsäure Natriumsalz, Natrium-Isethionat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.11
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-343-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 37,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-11.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
192-194 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCO
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Investigation on specific heat capacity and thermal behavior of sodium hydroxyethyl sulfonate: In dieser Studie wird eine detaillierte Analyse des thermischen Verhaltens und der spezifischen Wärmekapazität von Natriumhydroxyethylsulfonat, auch als 2-Hydroxyethansulfonsäure-Natriumsalz (SHES) bezeichnet, vorgestellt (H Hao, Y Zhang, X Chen, 2017).
  • Design and Mechanism of a Self‐Powered and Disintegration–Reorganization–Regeneration Power Supply with Cold Resistance: In dieser Forschungsarbeit wird ein neuartiges Stromversorgungssystem mit 2-Hydroxyethylsulfonsäure-Natriumsalz unter besonderer Berücksichtigung seiner Kälteresistenzeigenschaften untersucht (H Dai, Y Chen, W Dai, Z Hu, M Li, W Zhang, 2021).
Analysis Note
Assay (acidimetrisch nach Ionenaustausch): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)