Fortfahren mit
83501
Plasma Diagnostic Base, Bovine
Synonym(e):
low a/g bovine plasma diagnostic base
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Biological source:
bovine serum
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine serum
Quality Segment
type
for cell culture
form
liquid
shelf life
36 mo.
color
clear light brown
solubility
water: soluble
Preparation Note
refrigerated
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341631341573SRE0003
description
-
description
solution, Extracellular matrix (ECM) glycoprotein, Suitable for cell adhesion, growth, migration, and differentiation.
description
Fibrinogen, CAS 9001-32-5, is a soluble plasma glycoprotein that is synthesized in the hepatic parenchymal cells. Contains mpre than 95% clottable protein.
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
biological source
bovine serum
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine plasma
form
liquid
form
solution
form
lyophilized
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
color
clear light brown
color
-
color
-
color
-
shelf life
36 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
sterile distilled water: soluble
solubility
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)