Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,70 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 231,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-966-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
bp
148 °C/3 hPa
mp
30 °C
transition temp
flash point 113 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl palmitate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?