Fortfahren mit
8.52069
Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-L-phosphoserine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
497.43
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)(OCc1ccccc1)O
InChI
1S/C25H24NO8P/c27-24(28)23(16-34-35(30,31)33-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)32-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
ZBPUWGDUVAAWJY-QHCPKHFHSA-N
General description
Eine ausgezeichnete Basischemikalie für die Herstellung von Phosphoserin-haltigen Peptiden [1] mittels Fmoc-SPPS. Dieses Derivat kann durch gängige Aktivierungsverfahren wie PyBOP® und TBTU eingebracht werden. Der einseitig geschützte Phosphoserinrest ist gegenüber Piperidin stabil, sobald er integriert wurde. Mit diesem Reagenz können selbst Peptide, die mehrere Phosphorylierungsstellen enthalten, effizient durch gängige Fmoc-SPPS-Verfahren hergestellt werden [2]. Zu den Anwendungen dieses Derivats zählen die Herstellung von Phospholamban [3], einem Peptid mit 52 Aminosäuren, das sowohl Phosphoserin als auch Phosphothreonin enthält, und Statherin aus menschlichem Speichel, einem Phosphoserin-haltigen Peptid mit 42 Aminosäuren [4]. Weitere Beispiele finden sich in den Quellenverweisen [5,6,7,8].Kürzlich wurde gezeigt, dass die Bildung von β-Piperidinylalanin während der Fmoc-Entschützung von N-terminalem Ser(PO(OBzl)OH) auftritt, insbesondere unter Mikrowellenbedingungen. Diese Nebenreaktion kann durch die Verwendung von Cyclohexylamin oder DBU nur für diesen Fmoc-Entschützungsschritt eliminiert werden [9].
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] T. Wakamiya, et al. (1994) Chem. Lett., 1099.
[2] P. White & J. Beythien in ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 557.
[3] H. Schmid, et al., Poster 423 presented at the 15th American Peptide Symposium, Nashville, 1997.
[4] T. L. Gururaja & M. J. Levine (1996) Pept. Res., 9, 283.
[5] T. Vorherr, et al. (1995) Bioorg. Med. Chem. Lett., 5, 2661.
[6] G. Shapiro, et al. (1996) Bioorg. Med. Chem. Lett., 6, 409.
[7] M. John, et al. (1996) Pept. Res., 9, 71.
[8] K. Teruya, et al. (2004) J. Pept. Sci., 10, 479.
[9] T. J. Attard, et al. (2009) Int. J. Pept. Res. Ther., 15, 69.
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,0 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,1 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1154
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)