Fortfahren mit
8.52136
Fmoc-Ser(Ac3AcNH-α-Gal)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Ser(Ac3AcNH-α-Gal)-OH, N-α-Fmoc-O-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-serine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26+,27+,28-,29+,31-/m0/s1
InChI key
ORICVOOXZDVFIP-VOZJJELXSA-N
General description
The O-glycosidic linkage and the O-acetyl protection in this building block is stable to both piperidine and TFA [1], making it completely compatible with standard protocols in Fmoc solid phase peptide synthesis. Removal of the acetyl protecting groups is best carried out by treatment of the peptidyl resin with methanolic ammonia prior to cleavage.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Literature references
[1] J. Kihlberg in ′Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach′, W.C. Chan & P.D. White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 195.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-8103
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)