Fortfahren mit
8.52289
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH, Fmoc-N-α-methyl-O-t-butyl-L-serine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H27NO5/c1-23(2,3)29-14-20(21(25)26)24(4)22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,25,26)/t20-/m0/s1
InChI key
PQSAXALAXPNFMG-FQEVSTJZSA-N
General description
Building block for introduction of N-α-methyl-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)