Fortfahren mit
8.52376
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-isopropyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 526,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H38N2O6/c1-19(2)31(28(35)37-29(3,4)5)17-11-10-16-25(26(32)33)30-27(34)36-18-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h6-9,12-15,19,24-25H,10-11,16-18H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)/t25-/m0/s1
InChI key
LUGFCMICCJNLBC-VWLOTQADSA-N
General description
Fmoc-Lys(iPr, Boc)-OH is used for incorporation of N-d-isopropyl-lysine (Lys(iPr)) during Fmoc SPPS. Lys(iPr) has been utilized in the GnRH antagonist Degarelix and the LHRH antagonist Antide.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)