Fortfahren mit
8.53024
Boc-Tyr(2-Br-Z)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Tyr(2-Br-Z)-OH, N-α-t.-Boc-O-2-bromobenzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24BrNO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
112-115 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Brc1c(cccc1)COC(=O)Oc2ccc(cc2)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H24BrNO7/c1-22(2,3)31-20(27)24-18(19(25)26)12-14-8-10-16(11-9-14)30-21(28)29-13-15-6-4-5-7-17(15)23/h4-11,18H,12-13H2,1-3H3,(H,24,27)(H,25,26)/t18-/m1/s1
InChI key
UYWMYJQSTUVRHR-GOSISDBHSA-N
General description
Standard building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity
- TLC(011A):
≥ 98 %
- TLC(0811): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0094
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)