Fortfahren mit
8.53072
Boc-Cha-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Cha-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-β-cyclohexyl-L-alanine dicyclohexylammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO4 · xC12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150313
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.N([C@@H](CC1CCCCC1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4.C12H23N/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
InChI key
GSGRQFGFPZQUQS-MERQFXBCSA-N
General description
Standard building block for introduction of cyclohexyl amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -10.5 - -7.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0169
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)