Fortfahren mit
8.53090
Boc-D-His-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-D-His-OH, N-α-t.-Boc-D-histidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 258,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
193-197 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/p-1/t8-/m1/s1
InChI key
AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-M
General description
Standard building block for introduction of D-histidine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): -15.0 - -12.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-0014
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-His-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)