Fortfahren mit
8.55045
Rink-Amid-MBHA-Harz LL (100–200 Mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Rink-Amid-MBHA-Harz LL (100–200 Mesh), 4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido norleucyl-MBHA resin (100-200 mesh)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(c7c(cc(cc7)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)NC(c6ccc(cc6)C)c5ccc(cc5)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
JDDWRLPTKIOUOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine Sonderversion von Rink-Amid-MBHA-Harz mit geringer Substitution. Ideal für die Synthese langer und schwieriger Peptidamide mittels Fmoc-SPPS.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen mit Harzen für die Peptidsynthese
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Beads
Beladung (photometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit DBU/DMF freigesetzten Fluorenylmethoxycarbonyl-Chromophors): 0,30–0,40 mmol/g
TNBS-Test: entspricht
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Quellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifisches Ergebnis
Gesamt-Quellvolumen nach Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5,2 mL/g
Gesamt-Quellvolumen nach Houben Weyl (in DMF): ≥ 5,2 mL/g
Identität (der Substitution): entspricht
Die Polymermatrix ist ein Copolymer (Styrol-1 % DVB) 100–200 Mesh.
Other Notes
Ersetzt: 01-64-0467
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)