Fortfahren mit
8.56116
Fmoc-Ser(tBu)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Serine Wang Resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
€ 83,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal serine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Applications of Fmoc-Ser(tBu)-Wang resin LL (100-200 mesh) include:
  • In the preparation of a peptide thioester intermediate for use in the solid-phase synthesis of peptide and glycopeptide thioesters using a side-chain-anchoring strategy.
  • As a solid support in the synthesis of a peptide substrate for use in a reaction to prepare disubstituted pyrazino-oxazine derivatives.
  • In the synthesis of a peptide intermediate for use in the solid-phase synthesis of tetramic acid derivatives, which have potential applications as pharmaceuticals.
Other Notes
Replaces: 04-12-2086
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)