Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.260,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Octavalent MAP resin for preparing peptide antigens
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene -1% DVB), 200 - 400 mesh.
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene -1% DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Replaces: 05-24-0151
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.