Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
Parameter
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
50 cm (19.7 in.)
Bereich
3119 cm2 , cross-sectional
Bett H
50-500 mm
Bettvolumen
16-156 L
Durchmesser
63 cm (24.8 in.)
Rechtliche Hinweise
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany