Fortfahren mit
AB135
Anti-Tryptophan-Antikörper
serum, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Tryptophan-Gluteraldehyd-Polylysin
Application
Der Anti-Tryptophan-Antikörper ist ein Antikörper gegen Tryptophan zur Verwendung in IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:1.000-1:2.500 mittels PAP (siehe empfohlenes Protokoll).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan
Kreuzreaktivitäten wurden unter Verwendung eines ELISA-Tests durch Kompetitionsexperimente ermittelt, wobei folgende Verbindungen zum Einsatz kamen:
Verbindung Kreuzreaktivität
Tryptophan-G-PL 1
5-Hydroxytryptophan-G-PL 0,01
5-Methoxytryptophan-G-PL 0,004
Tryptophan=G=PL (nicht reduziert) 0,002
Tryptophan 0,0003
Tryptamin-G-PL 0,00009
5-Methoxytryptamin-G-PL 0,00002
5-Hydroxytryptamin-G-PL 0,000004
Die Antiseren wurden unter Verwendung von unfixierter PAP-Technik an Rattenhirn auch auf ihre Spezifität geprüft.
Abkürzungen:
(G) Glutaraldehyd
(=) Nicht reduziertes Konjugat
(PL) Polylysin
Physical form
Kaninchen-Antiserum. Flüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)