Fortfahren mit
AB2285
Anti-Glutamatrezeptor Delta 1/2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GluR delta-1, glutamate receptor, ionotropic, delta 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, primate, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRID1(2894)
General description
Die raschen exzitatorischen Transmissionen im Nervensystem werden mehrheitlich durch Glutamat-aktivierte Ionenkanäle vermittelt. Ionotrope Glutamatrezeptoren werden pharmakologisch unterteilt in AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure), KA (Kainat) und NMDA-Subtypen (Monaghan et al., 1989). Diese Rezeptoren werden mit einer Reihe von physiologischen und pathologischen Prozessen in Verbindung gebracht. Während der Entwicklung sind Glutamatrezeptoren an der Differenzierung und Migration von Nervenzellen und der aktivitätsabhängigen Synapsenbildung beteiligt (Balazs et al., 1989; Brewer, 1989; Komoru and Rakic, 1993). In reifen Nervenzellen erfordern Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression ionotrope Glutamatrezeptoren. Glutamat-gesteuerte Ionenkanäle spielen außerdem eine zentrale Rolle für die Vermittlung der exzitotoxischen Wirkungen von Glutamat (Olney, 1990). Pathophysiologische Prozesse, bei denen eine Beteiligung der Exzitotoxizität und Neurodegeneration von Glutamat vermutet wird, sind unter anderem Epilepsie, Schlaganfall, Morbus Parkinson, Morbus Alzheimer, Morbus Huntington und amyotrophe Lateralsklerose.
~ 114 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus, zytoplasmisch
Synthetisches lineares Peptid zum C-Terminus, konjugiert an BSA.
Application
Der Anti-Glutamatrezeptor Delta 1/2-Antikörper detektiert den Gehalt an Glutamatrezeptor Delta 1/2 und wurde zur Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting:
Humanes Kleinhirnlysat.
Biochem/physiol Actions
Best.-Nr. AB2285 reagiert mit dem C-Terminus von Glutamatrezeptor Delta 1/2.
Reagiert schwach mit Maus. Reagiert möglicherweise aufgrund von Sequenzhomologie mit Primaten. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht getestet.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigt in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Preparation Note
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Kleinhirngewebelysat von Ratte und Mensch.
Western Blotting: Mit einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:5.000 wurde Glutamatrezeptor Delta 1/2 in 10 µg Kleinhirnserum von Ratte oder Mensch nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)