Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 459,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TOMM20L(387990)
General description
Immunogen
Application
Neurale Stammzellen
Stammzellenforschung
Immunzytochemie: 1:100–1:300 mit den Zelllinien COS7, HeLa, 293 und SK-N-MC.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper zeigt mittels ELISA einen moderaten Titer für das Immunogenpeptid, bildet im Immunblot jedoch keine der erwarteten Presenilin-1-Banden ab. Immunzytochemie mit dem Serum erbrachte eine Mitochondrien-ähnliche Färbung, die nach umfassender Präabsorption mit dem Peptid weiter vorhanden war. Die Färbung ko-lokalisiert mit dem Anti-Mitochondrien-Antikörper MAB1273 von CHEMICON.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
HeLa-Ganzzellextrakt, humane Neuroblastomzellen der SH-SY5Y-Zelllinie
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description serum, Chemicon® | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form serum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?