Fortfahren mit
AB5060
Anti-Substanz-P-Rezeptor-Antikörper, Schmerz
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NK-1 Receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
52
€ 520,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, guinea pig, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAC1(6863)
General description
35 kDa
Substanz P ist ein Neuropeptid der Tachykinin-Familie, das als Neurotransmitter und Neuromodulator fungiert. Im ZNS ist Substanz P an der Regulierung von Stimmung, Angst, Schlaf, Sättigungsgefühl, Verstärkung, Atemrhythmus und Schmerzverarbeitung beteiligt. Bei der Nozizeption wird das Neuropeptid an lokalen Rückenmarkssynapsen freigesetzt. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Substanz P potenziell an der Differenzierung von Endothelzellen beteiligt ist und vielfältige Rollen bei neuroinflammatorischen Reaktionen haben könnte. Der endogene Rezeptor für Substanz P ist der Neurokinin-1-Rezeptor (NK1-Rezeptor), der zur GPCR-Unterfamilie der Tachykinin-Rezeptoren gehört.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetisches Peptid, das einer Sequenz von 23 Aminosäuren (385–407) im COOH-Terminus des Substanz-P-Rezeptors (NK-1) der Ratte entspricht.
Application
Der Anti-Substanz-P-Rezeptor-Antikörper, Schmerz, detektiert den Substanz-P-Rezeptor-Gehalt und wurde zur Verwendung in IF, IH und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroinflammation & Schmerz
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde in einer Verdünnung von 1:100–1:1.000 verwendet.
Western-Blot-Analyse:
Eine frühere Charge wurde in einer Verdünnung von 1:500 verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für den Substanz-P-Rezeptor (NK-1).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an Hirnmembranlysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies NK-1R in 10 μg Hirnmembranlysat der Maus nach.
Kontrolle
Rückenmark, Hirnmembranlysat.
Other Notes
Ersetzt: AB5800
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB1566MAB356S1542
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
description
culture supernatant, clone NC1, Chemicon®
description
whole antiserum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
antibody form
whole antiserum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, guinea pig, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, pig, bovine, rat, cat, monkey
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
NC1, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)