Fortfahren mit
AB5220
Anti-Wachstum-assoziiertes-Protein-43 (GAP-43)-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Neuromodulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
101
€ 565,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAP43(2596)
General description
GAP-43, ein häufiger Marker differenzierender Neuronen, wird von sich entwickelnden oder regenerierenden Nervenzellen während des Axon-Wachstums erhöht exprimiert. GAP-43 ist ein mit der zytoplasmatischen Oberfläche von axonalen Wachstumskegeln (und Synapsen) assoziiertes integrales Membranprotein, nicht aber in dendritischen Wachstumskegeln vorhanden. Im adulten Gehirn wird GAP-43 in hohen Konzentrationen in den präsynaptischen Bereichen gefunden, wo mutmaßlich die Gedächtnisbildung stattfindet, etwa im Frontalkortex, im limbischen System und im Hippocampus. Die Phosphorylierung von GAP-43 durch PKC (an Ser41 bei GAP-43 von Mensch, Maus, Ratte und Rind bzw. an Ser42 bei GAP-43 von Huhn und Xenopus) ist spezifisch korreliert mit bestimmten Formen der synaptischen Plastizität.
23,6 kDa
Immunogen
Rekombinantes GAP-43 der Ratte (vollständige Sequenz).
Application
Der Anti-GAP-43-Antikörper ist ein gegen das Wachstums-assoziierte Protein 43 (GAP-43) gerichteter Antikörper zur Verwendung in ELISA, IC, IH, IP und WB.
Immunhistochemie:
Eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde auf Gewebe angewendet, das mit 4 % Paraformaldehyd und PBS bzw. 3 % Paraformaldehyd, 0,1 %Glutaraldehyd und PBS fixiert wurde.
Immunzytochemie:
Eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde an den Hippocampus-Neuronen in Kultur und an NGF-stimulierten PC12-Zellen verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine 1:100-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet.
ELISA:
Eine 1:2.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das Wachstum-assoziierte Protein-43 (GAP-43).
Reagiert in geringerem Maße mit Ratte, Mensch, Rind und Huhn. Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,01 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 µl oder weniger empfehlen wir, mit dem Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder es kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälters zu entfernen.
Analysis Note
Kontrolle
Spinalgangliongewebe der Ratte, das einer spinalen Nervenligatur unterzogen wurde, kultivierte Neuronen.
Regelmäßig mittels Western Blot an Maushirn-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge detektierte das Wachstums-assoziierte Protein 43 in 10 μg Maushirnlysat.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5401MAB347G9264
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
description
clone GAP-7B10, ascites fluid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: 1:2,000 using newborn rat brain extract
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)