Fortfahren mit
AB5603
Anti-SOX2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Transcription factor SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, Transcription factor SOX2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Sox2-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX2(6657)
General description
Transkriptionsfaktor SOX-2 (UniProt: P48431; auch bekannt als SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-Gen 2 der (HMG)-Box-Proteinfamilie) wird beim Menschen vom SOX2-Gen (Gen-ID: 6657) kodiert. SOX-2 ist ein Transkriptionsfaktor, der mit OCT4 auf DNA einen trimeren Komplex bildet und die Expression von einer Reihe an Genen, die an der embryonalen Entwicklung beteiligt sind, z. B. YES1, FGF4, UTF1 und ZFP206, steuert. Es erwies sich als kritisch für die frühe Embryogenese und für die Pluripotenz von Embryonalstammzellen. Es kann als Schalter bei der neuronalen Entwicklung agieren. Es ermöglicht Nervenzellen im undifferenzierten Zustand, indem es der Aktivität von proneuralen Proteinen entgegenwirkt und die neuronale Differenzierung unterdrückt. Die SUMOylierung von SOX-2 hemmt die Bindung an DNA und reguliert die FGF4-Transaktivierung negativ. Defekte des SOX2-Gens werden mit Mikrophthalmie, die durch eine Fehlentwicklung des Auges charakterisiert ist und von einer kleinen Augengröße eines einzelnen Auges bis hin zum vollständigen beidseitigen Fehlen von Augengewebe reicht, in Verbindung gebracht.
~ 39 kDa nachgewiesen. 34,31 kDa (Mensch) und 34,45 kDa (Maus) berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Bänder auftreten
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, einer C-terminalen Regionssequenz des menschlichen SOX2 entsprechend.
Application
Anti-SOX2-Antikörper, Kategorie Nr. AB5603 ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper für SOX2 und wurde für die Verwendung in der Immunzytochemie und Immunhistochemie (Paraffin) sowie Western Blot untersucht.
Immunzytochemische Analyse: 10 µg/ml von einer repräsentativen Charge wies SOX2 in menschlichen H9-Stammzellen nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies mittels fluoreszierender Immunzytochemie eine nukleäre SOX2-Immunreaktivität in 4 % paraformaldehydfixierten, 0,1 % Triton X-100-permeabilisierten menschlichen Embryonalstammzellen (hESC) nach (Kingham, E., et al. (2013). Small. 9(12):2140-2151).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies mittels fluoreszierender immunzytochemischer Färbung von 4 % paraformaldehydfixierten iPSC, die in menschlichen tubulären Nierenepithelzellen erzeugt werden, eine SOX2-Immunreaktivität nach (Montserrat, N., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(29):24131-24138).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies mittels fluoreszierender Immunzytochemie eine SOX2-Immunreaktivität in 4 % paraformaldehydfixierten, 0,5 % Triton X-100-permeabilisierten menschlichen iPSC, die von den Hautzellen von Patienten mit Morbus Parkinso′n erzeugt werden, nach (Sánchez-Danés, A., et al. (2012). EMBO Mol. Med. 4(5):380-395).
Immunzytochemische Analyse: Repräsentative Chargen wiesen mittels fluoreszierender Immunzytochemie eine SOX2-Immunreaktivität in 4 % paraformaldehydfixierten, 0,2 % Triton X-100-permeabilisierten iPSC, die von Mäuseohrzellen und MEF erzeugt werden, nach (Burns, J.C., A., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48704; Hadadeh, O., et al. (2012). PLoS One. 7(11):e49065).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies SOX2 in Kernextrakten von Embryonalstammzellen von Mäusen (mESC) nach (Banaszynski, L.A., et al. (2013). Cell. 155(1):107-120).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine repräsentative Charge wies mittels fluoreszierender Immunhistochemie SOX2-positive Zellen in 4 % paraformaldehydfixierten, 0,3 % Triton X-100-permeabilisierten Vibratomschnitten von Mäusehirn nach (Matsuda, S., et al. (2012). J. Neurosci. 32(36):12543-12557).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine SOX2-Immunreaktivität in 4 % paraformaldehydfixierten Gesamtpräparaten von Mäuseembryoschnitten nach (van Rooijen, C., et al. Development. 139(14):2576-2583).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die C-terminale Region von SOX-2.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Embryonalstammzellen-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies SOX2 in 10 µg Embryonalstammzellen-Lysat von Mäusen nach.
Kontrolle
Immunblot: Embryonalstammzellen-Lysat von Maus oder Mensch, Embryonalgermzellen-Lysat von Mäusen
Immunzytochemie: Meschliche Embryonalstammzellen (H9-Linie)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9072SAB5700644HPA045725
description
Chemicon®, from rabbit
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1,000, flow cytometry: 1:200-1:500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200, immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, ChIP: 1—10 μg (per reaction)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Sox2-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)