Merck
AB5849
Anti--Glutamatrezeptor-1-Antikörper, phosphoSer 845
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GluR1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
53
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer845)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
100 kDa
Glutamatrezeptor 1 (AMPA) gehört zum glutamatgesteuerten Ionenkanal und bindet AMPA, Glutamat und Kainat. L-Glutamat ist der wichtigste erregende Neurotransmitter im ZNS von Säugetieren und wirkt über ligandengesteuerte Ionenkanäle (ionotrope Rezeptoren, bestehend aus den GluR-Untereinheiten 1–4) wie auch über mit dem G-Protein gekoppelte (metabotrope) Rezeptoren. Die AMPA-Glutamat-Rezeptoren vermitteln die schnelle synaptische Übertragung im ZNS.
Immunogen
Epitop: phosphoSer 845
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren rund um phosphoSer 845 von Ratten-GluR1 entsprechend.
Application
Der Anti-Glutamatrezeptor-1-Antikörper, phosphoSer 845, ist ein Antikörper gegen Glutamatrezeptor 1 zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting: 1:1.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Glutamatrezeptor 1 [GluR1], phosphoSer 845. Der Antikörper erkennt ein Protein mit einem Molekulargewicht von ~ 100 kDa, das an Ser 845 phosphoryliertem GluR1 entspricht.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in 10 mM HEPES, pH-Wert 7,5, mit 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Humanes Hirngewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)