Fortfahren mit
AB5864
Anti-Myelin-Basisprotein-Antikörper
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
MBP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 553,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
IHC
Citations:
75
€ 553,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Myelin-Basisprotein-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 69–86 des Meerschweinchenproteins entspricht. Das Immunogen entspricht „degradiertem“ Myelin-basischem Protein: YGSLPQKSQRSQDENPVV
Application
Der Anti-Myelinbasisprotein-Antikörper ist ein Antikörper gegen das Myelinbasisprotein zur Verwendung bei der IH.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie: 1:2.000. Immunfärbung des Myelinbasisproteins von abnormal erscheinenden oligodendrozytären Prozessen und Zellkörpern in demyelinisierenden Bereichen. Der Antikörper erkennt nur Bereiche der Myelindegeneration, wenn der Test in verletztem Rückenmark und verletztem Ischiasnerv durchgeführt wird. Er färbt auch diskrete weiße Hirnsubstanz bei Multisystematrophie
Die optimale Arbeitsverdünnung muss vom Endverbraucher bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das Myelinbasisprotein in demyelinisiertem Nervengewebe. Die immunhistochemische Analyse von verletztem Rückenmark von Ratten zeigt eine hohe Spezifität für dieses Antiserum.
Physical form
Kaninchenserum. Lyophilisiert, ohne Konservierungsstoffe. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei Lagerung bei -20 bis -70°C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Erhalt haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1) zugegeben werden.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden. Diese umfassen insbesondere die nicht autorisierte kommerzielle Verwendung, In-vitro-Diagnostik-Zwecke, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN912M9434MAB382
description
serum, Chemicon®
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 14, tissue culture supernatant
description
culture supernatant, clone 1, Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
tissue culture supernatant
antibody form
culture supernatant
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
14, monoclonal
clone
1, monoclonal
UniProt accession no.
P02686
UniProt accession no.
P25188
UniProt accession no.
P02686
UniProt accession no.
P02686
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MBP(4155)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)