Merck
AB939-I
Anti-Pankreatisches-Polypeptid
from rabbit
Synonym(e):
Pancreatic hormone, PP, Obinepitide
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPY(5539)
Allgemeine Beschreibung
Pankreatisches Polypeptid (UniProt: P01298; auch bekannt als PP, Obinepitid, pankreatisches Prohormon) wird beim Menschen durch das PPY-Gen (auch bekannt als PNP) kodiert (Gen-ID: 5539). Das pankreatische Polypeptid gehört zur Neuropeptid-Y-Familie und ist ein sezerniertes Protein, das von PP-Zellen in den Langerhans-Inseln des Pankreas produziert wird. Es wird mit einem Signalpeptid (AS 1-29) synthetisiert, das anschließend abgespalten wird. Es wirkt als Regulator der Pankreas- und Magen-Darm-Funktionen. Zwei Isoformen des pankreatischen Polypeptids, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. Die Freisetzung von pankreatischem Polypeptid ist funktionell mit erhöhter Sättigung, verzögerter Magenentleerung, Hemmung der Motilität der Gallenblase und Regulierung des Energieaufwands assoziiert. Sein Mangel wird bei Resektion des Pankreas und chronischer Pankreatitis beobachtet und ist mit einer signifikanten Verringerung der PP-Zellmasse und einer abnorm hohen Glucoseproduktion in der Leber verbunden, selbst in Gegenwart von endogenem Insulin. (Literatur: Maxwell, J et al. (2014). Pancreas 43(4); 651-656).
~ 11 und ~ 20 kDa beobachtet für die Isoformen 1 und 2; 10,45 und 18,79 kDa berechnet für die Isoformen 1 und 2. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: zytoplasmatische Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 36 Aminosäuren in der internen Region von menschlichem pankreatischem Polypeptid entspricht.
Anwendung
Anti-Pankreatisches Polypeptid-Antikörper, Art.-Nr. AB939-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen pankreatisches Polypeptid gerichtet ist und in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies pankreatisches Polypeptid in 10 µg menschlichem Pankreasgewebelysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies pankreatisches Polypeptid in menschlichen Pankreasgewebeschnitten nach.
Immunzytochemische Analyse (ICC): Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies pankreatisches Polypeptid in der Zelllinie TGP52 nach.
Biochem./physiol. Wirkung
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt beide Isoformen des humanen pankreatischen Polypeptids. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 36 Aminosäuren der internen Region gerichtet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Angaben zur Herstellung
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Beurteilt mittels Western Blot in PANC-1-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies pankreatisches Polypeptid in 10 µg PANC-1-Zelllysat nach.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.