Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
ABC481
Anti-Cytosolic 5′-nucleotidase II Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human Cytosolic 5′-nucleotidase II near the C-terminus.
~65 kDa observed. This antibody is expected to detect both isoforms.
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected Cytosolic 5′-nucleotidase II in human kidney tissue.
Physical form
Purified rabbit polyclonal in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Preparation Note
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cytosolic 5′-nucleotidase II in 10 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Human. Predicted to react with Mouse, Rat, Feline, Canine, Bovine, and Horse based on 100% sequence homology.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)