Fortfahren mit
ABC498
Anti-BCL2A1-Antikörper/BFL-1
serum, from rabbit
Synonym(e):
Bcl-2-related protein A1, Bcl-2-like protein 5, Bcl2-L-5, Hemopoietic-specific early response protein, Protein BFL-1, Protein GRS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
1
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2A1(597)
General description
Das Bcl-2-verwandte Protein A1 (BCL2A1), auch bekannt als Protein BFL-1, Protein GRS und Bcl-2-ähnliches Protein 5 (Bcl2-L-5), ist ein Mitglied der Bcl-2-Familie. BCL2A1/BFL-1 kann mit Bax interagieren und die Apoptose unterdrücken, indem es die Freisetzung von Cytochrom c und die Aktivierung von Caspase-3 hemmt. BCL2A1/BFL-1 wird in peripherem Blut, Milz, Knochenmark, Lunge, Dünndarm und Hoden exprimiert.
~20 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen BCL2A1/BFL-1 entspricht.
Application
Dieser Anti-BCL2A1-Antikörper/BFL-1 ist für den Einsatz im Western Blotting, in der Immunhistochemie und der Immunpräzipitation zum Nachweis von BCL2A1/BFL-1 validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies BCL2A1/BFL-1 in 0,2 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BCL2A1/BFL-1 in menschlichem Lymphom-Zelllysat nach (Yecies, D., et al. (2010). Blood. 115(16): 3304-13).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BCL2A1/BFL-1 in Zelllysat von chronischer lymphatischer Leukämie nach (Natoni, A., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(9): 1624-1634).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies BCL2A1/BFL-1 in Lymphknotengewebe nach (Vogler, M., et al. (2009). Blood. 113(18): 4403-4413).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitiertes BCL2A1/BFL-1 in Zelllysat von chronischer lymphatischer Leukämie (Vogler, M., et al. (2009). Blood. 113(18): 4403-4413).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in rekombinantem menschlichem BFL-1-Protein.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies BCL2A1/BFL-1 in 0,2 µg rekombinantem menschlichem BFL-1-Protein nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2900263SAB2501619PRS3873
description
serum, from rabbit
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
bovine, canine, human, pig
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)