Fortfahren mit
ABC80
Anti-phospho AMBRA1-Antikörper (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, Ambra, Ambra-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer52)
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
General description
Das aktivierende Molekül im BECN1-regulierten Autophagie-Protein 1 (AMBRA1) interagiert mit BECN1 und bildet wahrscheinlich einen Komplex mit BECN1 und PIK3C3. AMBRA1 ist an der Autophagie beteiligt, indem es den Proteinumsatz während der neuronalen Entwicklung steuert und die Differenzierung, das Überleben und die Proliferation normaler Zellen reguliert.
~150 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt 6 Isoformen von 83 kDa bis 143 kDa. Dieses Protein kann bei höheren Molekulargewichten beobachtet werden, möglicherweise aufgrund einer Hyperphosphorylierung (Nazio, F., et al. (2013). Nat Cell Biol [Epub ahead of print].).
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser52
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem an Ser52 phosphorylierten menschlichen AMBRA1 entspricht.
Application
Erkennen Sie das aktivierende Molekül im BECN1-regulierten Autophagie-Protein 1 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, dem Anti-phospho AMBRA1-Antikörper (Ser52), der für die Verwendung im Western Blotting validiert wurde & Peptidinhibitionstest.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western Blotting / Analyse der Peptidhemmung: 2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies phospho AMBRA1 (Ser52) in WB/PIA.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies phospho AMBRA1 (Ser52) in HEK293-Zelllysaten nach, die ohne Torin1 oder EBS behandelt wurden, und zeigte einen Verlust des Signals in HEK293-Zelllysaten, die mit Torin1 oder EBS behandelt wurden (Nazio, F., et al. (2013). Nat. Cell Biol. 15(4): 406-416.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt AMBRA1, das an Ser52 phosphoryliert ist.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen phospho AMBRA1 (Ser52) in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)