Fortfahren mit
ABC846
Anti-Slc22A17-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Solute carrier family 22 member 17, 24p3 receptor, 24p3R, Brain-type organic cation transporter, Lipocalin-2 receptor, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor, NgalR, Slc22A17
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC22A17(51310)
General description
Solute Carrier Family 22 Member 17, auch bekannt als 24p3-Rezeptor (24p3R) oder Brain-type organic cation transporter oder Lipocalin-2-Rezeptor oder Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor (NgalR), und kodiert durch den Gennamen SLC22A17 oder BOCT oder BOIT, ist eine Familie von organischen Anionen- und Kationentransportern (OATs, OCTs, OCTNs), die im Gehirn exprimiert werden. Sie enthalten jeweils 12 vorhergesagte alpha-helikale Transmembrandomänen (TMDs) und eine große extrazelluläre Schleife zwischen den TMDs 1 und 2. Transporter der SLC22-Familie funktionieren auf unterschiedliche Weise, z. B. als Uniporter, die eine erleichterte Diffusion in beide Richtungen vermitteln (OCTs), als Anionenaustauscher (OAT1, OAT3 und URAT1) und als Na(+)/l-Carnitin-Kotransporter (OCTN2). Mitglieder der Slc22-Familie sind an der Absorption und/oder Ausscheidung von Medikamenten, Xenobiotika und endogenen Verbindungen in Darm, Leber und Niere beteiligt und erfüllen homöostatische Funktionen in Gehirn und Herz. Mutationen in der Slc22-Familie können spezifische Krankheiten wie primären systemischen Carnitinmangel oder idiopathische renale Hypourikämie verursachen und die Arzneimittelabsorption oder -ausscheidung verändern. Neuere Studien zeigen, dass die Expression von Slc22A17 als Rezeptor für Lipocalin 2 in hämatopoetischen Stammzellen relativ hoch ist.
~60 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem Slc22A17 entspricht.
Application
Anti-Slc22A17-Antikörper ist ein Antikörper gegen Slc22A17 zur Verwendung in Western Blotting & Immunfluoreszenz.
Immunfluoreszenz-Analyse: 20 μg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Slc22A17 im Nierengewebe von Ratten nach.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in SK-N-SH-Zelllysat mit und ohne blockierendes Peptid.
Western-Blot-Analyse: 1 μg/ml dieses Antikörpers wies Slc22A17 in SK-N-SH-Zelllysat mit und ohne blockierendes Peptid nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)