Fortfahren mit
ABD116
Anti-Human Oct-4-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
POU domain,class 5, transcription factor 1, NF-A3, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
General description
Octamer-4 (Oct-4), ein Mitglied der POU-Familie von Transkriptionsfaktoren, ist nachweislich von entscheidender Bedeutung für die Bildung von sich selbst erneuernden pluripotenten Stammzellen. Während der Embryogenese ist die Expression von Oct-4 auf pluripotente Zellen der inneren Zellmasse (ICM) beschränkt, die zur Bildung aller fötalen Zelltypen beitragen. Diese Beziehung zwischen Oct-4 und Pluripotenz hat dazu geführt, dass dieser Transkriptionsfaktor zu einem Marker für pluripotente Stammzellen geworden ist. Undifferenzierte humane und murine pluripotente embryonale Stammzellen (ES) und embryonale Karzinomzellen (EC) exprimieren Oct-4. Außerdem ist bekannt, dass auch embryonale Keimzellen (EG) der Maus Oct-4 exprimieren. Nach der Differenzierung der Stammzellen nimmt die Expression von Oct-4 ab. Die Expression von Oct-4 in humanen EG-Zellen ist nicht bekannt.
~40 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: unbekannt
KLH-EDC-konjugiertes lineares Peptid, das dem Unbekannten von humanem Oct-4 entspricht.
Application
Dieser Anti-Humanes Oct-4-Antikörper ist für den Einsatz in Western Blot und in der Immunzytochemie zum Nachweis von humanem Oct-4 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurale Stammzellen
Entwicklungssignalübertragung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wurde humanes Oct-4 in 10 µg H9-humanen ES-Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Der Klon reagiert stark mit spezifischer Kernbindung an humane ES-Zellen und zeigt eine schwache Kreuzreaktion mit ES-Zellen der Maus.
Reagiert nur mit humanem Oct-4 und erkennt die Oct-4A-Isoform. (Hinweis: Bitte bestellen Sie Bestell.-Nr. MAB4419 für die Verwendung mit embryonalen Maus-Stammzellen).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in humanem ES-Zelllysat von H9 und murinem ES-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,25 µg/ml einer Verdünnung dieses Antikörpers wurde humanes OCT-4 in 10 µg humanem ES-Zelllysat von H9, jedoch nicht in 10 µg murinem ES-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)