Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Fbxl16(494223)
General description
Fbxl16, auch bekannt als F-Box/LRR-Repeat-Protein 16, F-Box und Leucin-reiches Repeat-Protein 16, und kodiert durch das Gen Fbxl16, ist das Protein, das für die Substraterkennung von SCF verantwortlich ist. SCF ist der E3-Ubiquitin-Ligase-Komplex vom Typ SKP1-CUL1-F-Box-Protein. Der Skp1-Cul1-F-Box-Protein (SCF)-Komplex ist einer der am besten charakterisierten Typen von Ubiquitinligase-E3-Proteinen, wobei die E3-Aktivität des Komplexes zum Teil auf der Ebene der Komplexbildung reguliert wird. Der Komplex spielt eine wichtige Rolle bei der Ubiquitinierung von Proteinen, die am Zellzyklus beteiligt sind, und markiert auch verschiedene andere zelluläre Proteine zur Zerstörung. Fbxl16 scheint ein neuartiges E2F1-reguliertes Gen zu sein, dessen Expression hochreguliert werden kann, wenn bestimmte Zellzyklusproteine gestört sind, und daher ist die Fbxl16-Expression in Krebstumoren oft hoch.
~52 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem Maus-Fbxl16 entspricht.
Application
Der Anti-Fbxl16-Antikörper weist die Konzentration von Fbxl16 nach. & wurde veröffentlicht & und für die Verwendung in Fbxl16 validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Fbxl16 in menschlicher Großhirnrinde und Thalamusgewebe nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Fbxl16 in menschlichem Ileumgewebe nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Fbxl16 in NIH/3T3-Zelllysaten nach, die untransfiziert, mit Myc-markiertes Fbxl16 transfiziert und mit einer negativen Kontroll-siRNA transfiziert waren, nicht aber in NIH/3T3-Zelllysaten, die mit Fbxl16-siRNA transfiziert waren (Prof. Ray De Shaies, California Institute of Technology, Pasadena).
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Fbxl16 in menschlichem Ileumgewebe nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Fbxl16 in NIH/3T3-Zelllysaten nach, die untransfiziert, mit Myc-markiertes Fbxl16 transfiziert und mit einer negativen Kontroll-siRNA transfiziert waren, nicht aber in NIH/3T3-Zelllysaten, die mit Fbxl16-siRNA transfiziert waren (Prof. Ray De Shaies, California Institute of Technology, Pasadena).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in serumarmem HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies Fbxl16 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies Fbxl16 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?