Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ELISA, ICC, WB
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2AFZ(3015)
General description
H2A.Z, auch bekannt als H2AFZ, ist eine Variante des Histons H2A, die von der Hefe bis zum Menschen hoch konserviert ist. Wie andere Histonvarianten wird auch H2A.Z von einem eigenen Gen kodiert, was zu einer leicht abweichenden H2A-Variante mit speziellen Funktionen führt. H2A.Z ist an der Chromatinverdichtung beteiligt, indem es das Histonoktamer innerhalb des Nukleosoms stabilisiert. Es fördert die Genexpression durch die Schaffung einer offenen Domäne des Chromatins, die leichter transkribiert werden kann. H2A.Z ist nicht zufällig im gesamten Genom verteilt, sondern vor allem im perizentrischen Heterochromatin, nicht aber im inaktiven X-Chromosom und im Nukleolus. H2A.Z ist sowohl mit Euchromatin als auch mit fakultativem Heterochromatin assoziiert. Die DNA-Methylierung kann die Chromatinstruktur beeinflussen und das Gen-Silencing bewirken, indem sie H2A.Z ausschließt, und ebenso schützt H2A.Z die Gene vor der DNA-Methylierung. H2A.Z spielt also eine Rolle bei der Regulierung des Heterochromatin-Silencing und ist an der Transkriptionskontrolle beteiligt.
~16 kDa beobachtet
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Region nahe dem C-Terminus von Human-Histon H2A.Z entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers (1 μg pro Reaktion) wurde für ChIP mit Chromatin aus HeLa- und K562-Zellen verwendet.
ChIP-seq: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers (0,5 μg pro Reaktion) wurde zur Immunpräzipitation von K562-Chromatin für die ChIP-seq-Analyse verwendet.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wies Histon H2A.Z in säureextrahiertem HeLa-Zelllysat nach.
Immunzytochemie: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Histon H2A.Z in HeLa-Zellen nach.
ChIP-seq: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers (0,5 μg pro Reaktion) wurde zur Immunpräzipitation von K562-Chromatin für die ChIP-seq-Analyse verwendet.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wies Histon H2A.Z in säureextrahiertem HeLa-Zelllysat nach.
Immunzytochemie: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Histon H2A.Z in HeLa-Zellen nach.
Dieser Anti-Histon H2A.Z-Antikörper (C-Term) ist für die Verwendung in Western Blotting, in der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) und ChIP-seq sowie in der Immunzytochemie und im ELISA zum Nachweis von Histon H2A.Z (C-Term) validiert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Histon H2A.Z
große Bandbreite erwartet
Physical form
Affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen in PBS mit 0,05 % Azid und 0,05 % ProClin 300.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot unter Verwendung rekombinanter Histone
Western-Blot-Analyse: Eine Verdünnung dieses Antikörpers von 1,5 µg/ml wies rekombinantes Histon H2A.Z nach, nicht aber die Histone H1, H2A, H2A.X, H3 oder H4.
Western-Blot-Analyse: Eine Verdünnung dieses Antikörpers von 1,5 µg/ml wies rekombinantes Histon H2A.Z nach, nicht aber die Histone H1, H2A, H2A.X, H3 oder H4.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?