Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
ABE1966
Anti-BPTF (VCU19)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Nucleosome-remodeling factor subunit BPTF, Bromodomain and PHD finger-containing transcription factor, Fetal Alz-50 clone 1 protein, Fetal Alzheimer antigen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on high sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
General description
Die Nukleosomen-Umbaufaktor-Untereinheit BPTF (UniProt A2A654 und E9Q6A7; auch bekannt als Bromodomäne und PHD-Finger-haltiger Transkriptionsfaktor, Fetal Alz-50 Klon-1-Protein, Fötales Alzheimer-Antigen) wird bei Mäusen durch das Bptf-Gen (auch bekannt als Fac1, Falz) kodiert (Gen-ID: 207165). BPTF, SNF2L und pRBAP46/48 sind die drei Untereinheiten des Nukleosomen-Umbaufaktors NURF, eines ISWI-Chromatin-Umbaukomplexes, der das ATP-abhängige Nukleosomengleiten katalysiert. BPTF vermittelt die NURF-Zielstellenspezifität über Interaktionen mit Transkriptionsfaktoren, Histonvarianten und Histonmodifikationen auf transkriptionell aktiven Genen. BPTF spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Nukleosomenbesetzung in nukleosomenfreien Regionen (NFRs) an Stellen, die von den multivalenten Faktoren CTCF und Cohesin besetzt sind, und zwar durch direkte Interaktion mit CTCF und der Cohesin-Untereinheit SA2. Darüber hinaus interagiert BPTF auch mit c-MYC und spielt eine wesentliche Rolle bei dessen genomischer Verteilung und biologischer Aktivität. BPTF ist notwendig für das Überleben von c-MYC-überexprimierenden Zellen und für die c-MYC-gesteuerte Tumorgenese im Pankreas der Maus. Die Ausschaltung von BPTF führt zu einer verringerten Zugänglichkeit von c-MYC-Chromatin und verzögert die Tumorentwicklung in präneoplastischen Pankreas-Azinuszellen erheblich. Folglich korreliert die BPTF-Expression in humanen Tumoren positiv mit der Aktivierung von c-MYC-Gensignaturen.
~ 300 kDa gemessen. 333,2/321,6 kDa (Maus; UniProt A2A654/E9Q6A7) und 338,3/325,1/322,2 kDa (humane Isoform 1/2/3; UniProt Q12830) berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
MBP-markiertes rekombinantes Maus-BPTF-Fragment aus der Region zwischen der dritten und vierten Coiled-Coil.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Eine repräsentative Charge wies die BPTF-Chromatinverteilung an BPTF-Zielstellen durch ChIP-PCR mit einer Chromatinzubereitung aus embryonalen Stammzellen der Maus (mESC) nach (Mit freundlicher Genehmigung von Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine).
ChIP-Seq-Analyse: Eine repräsentative Charge lokalisierte die BPTF-Chromosom 19-Anreicherungsstellen durch ChIP-Seq-Analyse (Mit freundlicher Genehmigung von Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine).
Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die BPTF-Verteilung an Ctcf-gerichteten Chromatinstellen mit BPTF-abhängigen nukleosomfreien Regionen (NFR) mit einer Chromatinzubereitung aus embryonalen Stammzellen der Maus (mESC) nach (Qiu, Z., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies BPTF in 50 µg embryonalem Fibroblastenlysat von Wildtyp-, aber nicht BPTF-Knockout-Mäusen nach (Mit freundlicher Genehmigung von Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine).
Anti-BPTF (VCU19)-Antikörper, Katalognr. ABE1966 ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf BPTF abzielt und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), ChIP-seq und Western Blot geprüft wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Die Spezifizität dieses polyklonalen Antikörpers wurde durch einen Zielbandennachweis mit embryonalem Fibroblastenlysat von Wildtyp-, aber nicht BPTF-Knockout-Mäusen bestätigt (Mit freundlicher Genehmigung von Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine).
Physical form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies BPTF in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)