Fortfahren mit
ABF197
Anti-ZIP-8-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Zinc transporter ZIP8, BCG-induced integral membrane protein in monocyte clone 103 protein, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 6, LZT-Hs6, Solute carrier family 39 member 8, ZIP-8, Zrt- and Irt-like protein 8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC39A8(64116)
General description
Der Zinktransporter ZIP8 (UniProt Q9C0K1; auch bekannt als BCG-induziertes, integrales Membranprotein im Monozytenklon-103-Protein, LIV-1-Unterfamilie des ZIP-Zinktransporters 6, LZT-Hs6, Mitglied 8 der SLC-Familie 39, ZIP-8, Zrt- und Irt-ähnliches Protein 8) wird beim Menschen durch das SLC39A8 (auch bekannt als BIGM103, ZIP8, PP3105) Gen (Gen-ID 64116) kodiert. Zinktransporter vermitteln den Transport von Zinkionen in intrazelluläre Kompartimente sowie das Ausschleusen von überschüssigem Zink aus den Zellen. Eine Störung der Zinkhomöostase ist für viele chronische neurodegenerative Erkrankungen und akute Nervenverletzungen verantwortlich. Sowohl übermäßige als auch unzureichende Mengen an bioverfügbarem Zink sind für die Gesundheit der Neuronen schädlich. Es sind zwei Klassen von transmembranen Zn-Multipass-Transportern bekannt, darunter 10 ZnTs und 14 ZIPs, die bei der Vermittlung der Zinkhomöostase gegensätzliche Funktionen ausüben. Diese Transporter befinden sich auf Plasma- und Vesikelmembranen mit gewebespezifischen Expressionsmustern. ZIP8 ist aufgrund der Zink-vermittelten Suppression der IKK-Aktivität in Monozyten, Makrophagen und Lungenepithelien ein negativer Regulator des NF-κB-Signalwegs. Die Expression von ZIP8 wird nach einer Aktivierung des angeborenen Immunsystems induziert und korreliert mit der intrazellulären Sequestration von Zink. Das humane ZIP8 ist ein 8-Transmembranprotein (a.a. 9-29, 133-153, 161-181, 192-212, 303-323, 366-386, 389-409, 430-450), dessen N- und C-terminalen Enden (a.a. 1–8 und 451–460) extrazellulär mit 4 intrazellulären und 3 extrazellulären Schleifen dazwischen exponiert ist.
~52 kDa gemessen. Das Zielband scheint aufgrund der Glykosylierung größer als das berechnete Molekulargewicht von 49,63/43,13/48,09 kDa (humane Isoform 1/2/3) zu sein.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz in der zweiten extrazellulären Schleife von humanem ZIP-8 entspricht.
Application
Dieser Anti-ZIP-8-Antikörper ist zur Verwendung in Western-Blot und Immunhistochemie für den Nachweis von ZIP-8 validiert.
Biochem/physiol Actions
Die Immunogensequenz ist in allen gespleißten Isoformen von humanem ZIP-8 vorhanden, die von UniProt gemeldet wurden (Q9C0K1).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an Gewebelysat der humanen Lunge.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies ZIP-8 in 10 µg Gewebelysat der humanen Lunge nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)