Fortfahren mit
ABN32
Anti-PDE9A-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
High affinity cGMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 9A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rhesus macaque, mouse
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDE9A(5152)
General description
PDE9A ist ein ubiquitäres Protein aus der Familie der zyklischen Nukleotid-Phosphorylasen, die die Signaltransduktion von zyklischen Nukleotiden wie cGMP und cAMP regulieren. PDE9A weist eine höhere Affinität gegenüber cGMP auf. Es enthält eine katalytische Stelle, die mit Cofaktoren assoziiert wird und cGMP hydrolisiert, wodurch die cGMP-Signaltransduktion für eine Reihe von zellulären Prozessen beendet wird. PDE9A wurde indirekt mit den an kognitiven Prozessen beteiligten Signalwegen in Zusammenhang gebracht. Früheren Studien zufolge führt die Hemmung von PDE9A zu einer besseren Lanzeitpotenzierung (einem umfangreich untersuchten Lern- und Gedächtnismechanismus). Darüber hinaus kann PDE9A die Plastizität von Hippocampusneuronen verändern, die ebenfalls für bestimmte Arten von kognitiven Prozessen von Bedeutung sind. Neben dem Gehirn wird PDE9A auch in die Milz, die Prostata, das Kolon, die Nieren und das Herz stark exprimiert und es kann durch die cGMP-amplifizierte Signaltransduktion an einer Reihe von physiologischen Prozessen beteiligt sein.
~ 75 kDa gemessen. UniProt beschreibt 16 durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen, die bei verschiedenen Molekulargewichten beobachtet wurden. (Kruse, L.S., et al. (2009). Brain Res. 1281: 25–34; Rentero, C., et al. (2003). Biochem Biophys Res Commun. 301(3):686–692.)
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem PDE9A entspricht.
Application
Dieser Anti-PDE9A-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots und IHC(P) zum Nachweis von PDE9A validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde PDE9A in Lebergewebe-Lysat vom Menschen und in Milz- und Lebergewebe-Lysat von Mäusen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:100 wurde PDE9 in humanem Prostatagewebe und in potenziellen Golgi-Typ-2- und Korbzellen in den Purkinje- und molekularen Schichten des Cerebellums der Maus nachgewiesen.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Milz.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde PDE9A in 10 µg Gewebelysat der humanen Milz nachgewiesen.
Kontrolle
Milzgewebe-Lysat des Menschen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA011380AV45760HPA011978
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)