Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr1265)
Gene Information
mouse ... Map1B(17755)
rat ... Map1B(29456)
General description
Mikrotubuli-assoziiertes Protein 1B (MAP1B) ist neuronenspezifisch und vermutlich an der Regulierung des neuronalen Zytoskeletts beteiligt. MAP1B besteht aus Schwer- und Leichtketten und wirkt an der Mikrotubuli- und Actinfilament-Assoziierung mit. Durch die Förderung der Mikrotubuli-Dynamik und durch die Kontrolle der zytoskelettalen Anordnung spielt MAP1B vermutlich eine wichtige Rolle bei der Axonbildung. Darüber hinaus wird MAP1B mit der Signaltransduktion von Netrin 1 in Verbindung gebracht.
~ 300 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das an Thr1265 phosphoryliertem MAP1B der Maus entspricht.
Epitop: Phosphoryliertes Thr1265
Application
Der Anti-phospho-MAP1B-(Thr1265)-Antikörper ist ein Antikörper gegen phospho-MAP1B (Thr1265) zur Verwendung in WB IH und IC.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:600 wurde MAP1B in embryonalem (E12) Rückenmarksgewebe der Ratte nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Phillip R. Gordon-Weeks, King′s College London.)
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IF verwendet. (Trivedi, N., et al. (2005). Journal of Cell Science. 118:993–1005.)
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IF verwendet. (Trivedi, N., et al. (2005). Journal of Cell Science. 118:993–1005.)
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Mensch (91 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt an Thr1265 phosphoryliertes MAP1B.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an S1-Rattenhirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000 dieses Antikörpers wurde MAP1B in 10 µg S1-Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000 dieses Antikörpers wurde MAP1B in 10 µg S1-Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Kontrolle
S1-Rattenhirngewebe-Lysat
S1-Rattenhirngewebe-Lysat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?