Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AG378

P2Y2

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
cell based assay: suitable
Application:
cell based assay
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


conjugate

unconjugated

Quality Segment

concentration

1 mg/mL

technique(s)

cell based assay: suitable

UniProt accession no.

target post-translational modification

unmodified

Gene Information

human ... P2RY2(5029)

General description

FUNCTION: SwissProt: P41231 # Receptor for ATP and UTP coupled to G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The affinity range is UTP = ATP > ATP-gamma-S > 2-methylthio-ATP = ADP.
SIZE: 377 amino acids; 42290 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; Multi-pass membrane protein.
TISSUE SPECIFICITY: Spleen, testis, kidney, liver, lung, heart and brain.
SIMILARITY: SwissProt: P41231 ## Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.

Application

Antibody blocking (AB5931)

Optimal working concentration must be determined by the end user.

Physical form

Liquid.

Preparation Note

Store at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.


Lagerklasse

10 - Combustible liquids



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen