Fortfahren mit
AG714
Human-IgG, Fc-Fragment
Synonym(e):
IgG-Fc-Fragment
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Produktherkunft: Humanserum. Mit einer von der FDA zugelassenen Testmethode auf HIV-Antikörper, das Hepatitis-B-Oberflächenantigen, Antikörper gegen Hepatitis C und Syphilis geprüft und für negativ befunden.
Application
Forschungskategorie
Kontrollen
Physical form
Format: Aufgereinigt
Sterile Flüssigkeit in 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6. Ohne Konservierungsstoffe.
Preparation Note
Kann unter sterilen Bedingungen bei +2 - 8 °C bis zu ein Jahr aufbewahrt werden. Je nach Tagesbedarf immer frisch verdünnen.
Analysis Note
Mittels Immunelektrophorese bei 20 mg/ml gewonnene einzelne Präzipitationslinie gegen Anti-Humanserum (Vollblut) der Ziege. Keine Kreuzreaktivität gegenüber dem alphakettenspezifischen Anti-Human-IgG F(ab′)2-Fragment-, IgM-, Fc(5μ)- oder IgA-Antikörper der Ziege. Aufgereinigt mittels Säulenchromatographie.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8429401116MAB16988
description
-
description
clone 146, Chemicon®, from mouse
description
-
description
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
biological source
human
biological source
mouse
biological source
(Human plasma)
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
ascites fluid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)