Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
(human, not mouse, not rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, not mouse, not rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (2.5 µg/mL, chemiluminescence)
Immunocytochemistry )
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with Sp2/0 mouse myeloma cells. Recognizes the ~30 (apparent MW) kDa Bak protein.
Immunogen
Human
Application
Immunoblotting (2.5 µg/mL, chemiluminescence)Immunocytochemistry
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?