Fortfahren mit
AP113F
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, FITC-Konjugat
2 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
7
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, FITC-Konjugat, ist ein Antikörper gegen humanes IgG zur Verwendung in IF.
Empfohlene Verdünnung für die meisten Anwendungen: 1:50–1:200
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Biochem/physiol Actions
Zeigt eine einzelne Bande, wenn er in einem IEP-System bei einer Mindestkonzentration von 10 mg/ml unter Verwendung von humanem Vollserum als Antigen analysiert wird. Reagiert mit dem Fc-Fragment von humanem IgG. Es wurde keine Reaktivität gegenüber anderen humanen Immunglobulinen beobachtet.
Physical form
PRÄSENTATION: Flüssigkeit 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA, 0,1 % Natriumazid.
FLUOROPHOR/PROTEIN:
12,0 μg/mg
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. NICHT EINFRIEREN. Dunkel lagern.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP101FAQ112FAP127F
description
2 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)