Fortfahren mit
AP160
Anti-Maus-IgG-Antikörper aus Kaninchen
2.4 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
IgG-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
8
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2.4 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Hochreines Maus-IgG, isoliert aus gepooltem normalem Mausserum.
Application
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Weisen Maus-IgG mittels dieses Anti-Maus-IgG-Antikörper des Kaninchens nach, der für die Verwendung in ELISA, IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Gamma-Kette von Maus-IgG sowie mit den Leichtketten aller Maus-Immunglobulinklassen. Monospezifisch auf IEP gegen Voll-Mausserum.
Preparation Note
Bei +2–8 °C aufbewahren. Nicht einfrieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7023AP132AP112B
description
2.4 mg/mL, Chemicon®
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
2 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
species reactivity
mouse
species reactivity
-
species reactivity
rabbit
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL, indirect ELISA: 1:80,000
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)